Learn More
Vinylmagnesiumbromid, 1M-Lösung in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13478598
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Vinylmagnesiumbromid, 1M-Lösung in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478598
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Artikelnummer. 13478598
Marke: Thermo Scientific Acros 445971000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1826-67-1, 96-47-9
Summenformel C2H3BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 131.26
MDL-Nummer MFCD00000042
InChI-Schlüssel XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Vinylmagnesiumbromid, Brom-Ethenyl-Magnesium, Vinyl-Magnesiumbromid, Magnesium, Brom-Ethenyl, Vinylmagnesiumbromid-Lösung, Vinylmagnesiumbromidlösung, 1.0 M in THF, Brom-Vinyl-Magnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74584
IUPAC-Name Magnesium;Ethen;Bromid
SMILES Br[Mg]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylmagnesiumbromid
Dichte 0.9650 g/ml
Flammpunkt −11 °C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH2CHMgBr
Menge 100 ml
Relative Dichte 0.965
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 131.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M-Lösung in 2-MeTHF
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0413864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number445971000,445978000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Vinylmagnesiumbromid, 1M-Lösung in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals >