Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclofenacnatrium, 98 % Artikelnummer.: 12317163
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Diclofenacnatrium, 98 %
Artikelnummer. 12317163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 12317163
Marke: Thermo Scientific Chemicals 445250100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diclofenac-Natrium, CAS-Nr. 15307-79-6, ist ein nichtsteroidales entzündungshemmende Arzneimittel (NSAID), das die Prostaglandin-Synthese hemmt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Diclofenac ist ein nicht steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel (NSAID) mit entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften
Diclofenac hat basierend auf der Hemmung der MYC-Expression und des Glukosestoffwechsels in Melanom- und Leukämiemodellen eine erwiesene antitumorale Wirkung.
Anwendungen
Diclofenac-Natrium kann als Antioxidans- und Radikalenfänger verwendet werden
Es hat sich gezeigt, dass es eine antibakterielle Aktivität gegenüber Listeria, E. coli und M. tuberculosis hat, aufgrund der teilweisen Hemmung der bakteriellen DNA-Synthese.
Es kann als CYP2C9-Substrat für die Untersuchung der Stoffwechselaktivität verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Schmelzpunkt 283.0°C to 285.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H10Cl2NNaO2
Menge 10 g
Merck Index 15,3091
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50mg/mL
InChI-Schlüssel KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Formelmasse 318.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diclofenac sodium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Diclofenacnatrium, 98 % >