Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke:  Watson-Marlow 030.3184.3DU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12456340
  • 9240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E/DE Pumpen mit manueller Steuerung
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
  • 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
  • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
  • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
  • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
  • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1.0
LCD
2000 mL/min.
323Dz/D
230 x 230 x 132 mm
Variable-speed
IP31
General laboratory usage
Tastatur, manuelle Steuerung
100/115/220/240 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW > Model: 323Dz/D