Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
Marke: Thermo Scientific™ 26098-1420
635.04 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
- Entsprechend USP G27-Phase
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Phenole
- Amine
- Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
- Drugs of Abuse
- Pestizide
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Spezifikation
330/350 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen | |
0,25 μm | |
Niedrige Polarität |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
30 m | |
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.