Learn More
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 50 bis 100 μg/ml
Marke: Gibco™ A1113903
801.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Blasticidin S ist ein Nukleosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces griseochromogenes isoliert wird. Es ist ein starker Hemmer der Proteinsynthese in pro- und eukaryotischen Zellen. Blasticidin S wirkt schnell durch die Hemmung der Bildung von Peptidbindungen durch das Ribosom.
- Wird für die Prävention der Kontamination von Zellkulturen verwendet
- Die empfohlene Arbeitskonzentration liegt je nach Zelllinie zwischen 1 und 20 µg/ml
- Wird als Lösung mit 10 mg/ml in 20 mM HEPES geliefert (pH 7,2 bis 7,5)
- Lieferung in 10 Fläschchen mit jeweils 1 ml.
- Resistenz wird durch die Expression von einem der beiden Blasticidin SDeaminase-Gene ausgedrückt: BSD oder bsr
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C (vor Licht schützen) Versandbedingungen: Trockeneis Haltbarkeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum |
|
10 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Gibco™ |
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen | |
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
HEPES | |
10 x 1 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Blasticidin S HCL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Blasticidin S HCL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
987029B | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113903,A1113902 |
965513 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113903,A1113902 |
972904 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113903,A1113902 |
972914 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113903,A1113902 |
972916 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113903,A1113902 |