Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gebogen
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Marke: Cadence Science™ 7917
Beschreibung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
- Zur Intubation von Labortieren
- Gerade, gebogene Schlauchform
- Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
- Gebogen
- Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
- Für Tiere mit einem Gewicht von 0.7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Stainless Steel | |
Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren | |
3 in. | |
0.157 in. |
Gebogene Nadel für Tierfütterung | |
Reusable | |
14G | |
0.76 cm | |
0.04 cm |