Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
535.00 CHF - 641.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden |
---|---|
Akkutyp | Wiederaufladbar, Bleisäure |
Displaytyp | Duales rotes LED-Display |
Abmessungen (L x B) Plattform | 190 x 242 mm |
Schutzartklasse | IP68 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Bauweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Bauweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15486111
|
Ohaus™
30072310 |
15 kg | V41PWE15T | 0,002 kg | Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS |
535.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15476111
|
Ohaus™
30072309 |
6 kg | V41PWE6T | 0,001 kg | Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS |
544.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15466111
|
Ohaus™
30072308 |
3 kg | V41PWE3T | 0,0005 kg | Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS |
544.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15456111
|
Ohaus™
30072307 |
1.5 kg | V41PWE1501T | 0,0002 kg | Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS |
544.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15466121
|
Ohaus™
30072314 |
15 kg | V41XWE15T | 0,002 kg | Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS |
641.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15456121
|
Ohaus™
30072313 |
6 kg | V41XWE6T | 0,001 kg | Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS |
641.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15446121
|
Ohaus™
30072312 |
3 kg | V41XWE3T | 0,0005 kg | Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS |
641.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15436121
|
Ohaus™
30072311 |
1.5 kg | V41XWE1501T | 0,0002 kg | Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS |
641.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Wasserdichtes Design
- Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
- Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
- Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
- Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
- Durchstichfeste Tastaturen
- Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
- Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
- Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
- Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
- Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
- Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
- 100 – 240 VAC
- Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
- Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
- Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
- Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
- Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden | |
Duales rotes LED-Display | |
IP68 | |
≤0,5 Sekunden |
Wiederaufladbar, Bleisäure | |
190 x 242 mm | |
IR | |
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz) |