Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
Marke:  Ohaus™ 30072309
530.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15476111
  • 544.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
Duales rotes LED-Display
0,001 kg
IP68
≤0,5 Sekunden
3 kg
Wiederaufladbar, Bleisäure
6 kg
190 x 242 mm
V41PWE6T
IR
-10 °C bis +40 °C
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala > Modell:V41PWE6T; Kapazität:6kg; Ablesbarkeit:0,001 kg; Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse