Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
Marke: Ohaus™ 30072307
366.56 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasserdichtes Design
- Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
- Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
- Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
- Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
- Durchstichfeste Tastaturen
- Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
- Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
- Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
- Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
- Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
- Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
- 100 – 240 VAC
- Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
- Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
- Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
- Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
- Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden | |
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS | |
Duales rotes LED-Display | |
0,0002 kg | |
IP68 | |
≤0,5 Sekunden | |
3 kg |
Wiederaufladbar, Bleisäure | |
1.5 kg | |
190 x 242 mm | |
V41PWE1501T | |
IR | |
-10 °C bis +40 °C | |
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz) |