Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
Marke:  Ohaus™ 30072312
434.85 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446121
  • 641.00 CHF / 1 Einheit
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wasserdichtes Design
  • Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
  • Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
  • Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
  • Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
  • Durchstichfeste Tastaturen
  • Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
  • Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
  • Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
  • Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
  • Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
  • Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
  • 100 – 240 VAC
  • Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
  • Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
  • Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
  • Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
  • Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Duales rotes LED-Display
0,0005 kg
IP68
≤0,5 Sekunden
3,9 kg
Wiederaufladbar, Bleisäure
3 kg
190 x 242 mm
V41XWE3T
IR
-10 °C bis +40 °C
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)