Learn More
BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets
Entwickelt, um Nadelstichverletzungen zu verhindern. Das BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Venenverweilkanülen-Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der mit einer Hand aktiviert werden kann.
54.05 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Blutentnahme-Set
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Venöse Blutentnahme, Kurzzeitinfusion
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Schlauch Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Schlauch Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12507886
Unterlagen ansehen
BD
367284
23 G 178 mm Hellblau
54.05 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12937716
Unterlagen ansehen
BD
367284
23 G 178 mm Hellblau
185.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Safety-Lok™ Blutentnahmesets sind sterile, geschlossene Systeme für die venöse Blutentnahme. Sie können auch für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden verwendet werden. Diese Venenverweilkanülen-Sets umfassen eine hypodermische Nadel, farbcodierte Flügel, eine integrierte Schutzvorrichtung, Schläuche mit kleinem Durchmesser und einen Anschluss. Viele verfügen auch über einen Luer-Adapter.
  • Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
  • Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
  • Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
  • Einhändige Aktivierung, sodass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahme-Set
Venöse Blutentnahme, Kurzzeitinfusion
19 mm
Steril
Ja
200/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets