missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets

Entwickelt, um Nadelstichverletzungen zu verhindern. Das BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Venenverweilkanülen-Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der mit einer Hand aktiviert werden kann.

Marke:  BD 367284

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12507886

  • 54.05 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das Safety-Lok™ Blutentnahmeset ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Sie können auch für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden verwendet werden. Diese Venenverweilkanülen-Sets umfassen eine hypodermische Nadel, farbcodierte Flügel, eine integrierte Schutzvorrichtung, Schläuche mit kleinem Durchmesser und einen Anschluss. Viele verfügen auch über einen Luer-Adapter.

  • Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
  • Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
  • Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
  • Einhändige Aktivierung, so dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
Hinweis: Dies ist eine eigenständige Nadel. Nicht im Lieferumfang des Einweg-Halters (364815) enthalten; muss separat erworben werden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Blutentnahme-Set
23 G
Venöse Blutentnahme, Kurzzeitinfusion
Ja
178 mm
Hellblau
Steril
Mit Luer-Adapter, Nadelgröße 23 Gauge, 19 mm, Schlauch 178 mm
19 mm
200/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets > Gauge: 23, Schlauchlänge: 178 mm, Flügelfarbe: Hellblau, mit Luer-Adapter

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt