Learn More
Cytiva VacuCap™ 60 Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Entfernen Sie Endotoxin aus Wasser, Puffer, neutralen Zuckern und bestimmten biologischen Lösungen.
Marke:  Cytiva TA4632
Artikelnummer. 17134821
  • 428.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll
0,2 μm
10 St./Packung
Hydrophiles PES
Steril
60 mm
Name des Produkts
Cytiva VacuCap™ 60 Vakuumfiltrationsvorrichtungen > 0,2 μm