Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Bildgebung für Labortiere – Traumawagen
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRSTRAMA
Artikelnummer. 15937271
  • 9135.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
45 Zoll (113.6 cm) hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, drei 3-Zoll-(7.6-cm)-Polymer-Schubladen, vier 6-Zoll-(15.2-cm)-Polymer-Schubladen, zwei 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, schieferblaue Schubladenauszüge; ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln), Tablett mit Unterteilungen, Abfallbehälter und Halter; ausschwenkbares Gehäuse rechts mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln), mittlerer nicht verschließbarer Kippbehälter, Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände; Brückenaufsatz mit Regal und Schiene, Mehrzweckpfosten (z. B. i.v.-Maßnahmen) und Klammer, Gitterkorb
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 x 18.38 in (1.3 x 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
RTD-Sonde, 6 l x 0,18 Zoll Durchm., Edelstahl, 4-adrige Konfiguration, 100 Ohm Präzision, mit 36
63,3 x 88,2 x 113,6 cm (24,9 x 34,7 x 44,7 in.)
113,6 cm
24.9 Zoll
Polymer
34.7 Zoll
Taupe, Blue
44.7 Zoll
45 Zoll hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen, vier 6-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, schieferblaue Schubladenauszüge, ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln), Tablett mit Unterteilungen, Abfallbehälter und Halter, ausschwenkbares Gehäuse rechts mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln), mittlerer nicht verschließbarer Kippbehälter, Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände, Brückenaufsatz mit Regal und Schiene, Mehrzweckpfosten (z. B. i.v.-Maßnahmen) und Klammer, Gitterkorb
63,3 cm
1
88,2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Bildgebung für Labortiere – Traumawagen > LAR Imaging – Trauma Cart