Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Compact Sling Psychrometer
Misst die relative Luftfeuchtigkeit mit einer nassen und trockenen Glühbirne nach Art einer Wetterstation.
Marke: H-B Instrument™ B61503-0000
Beschreibung
- Thermometer mit organischer Flüssigfüllung und weißem Hinterglas sind in einem eigenständigen Kunststoffgehäuse im Taschenformat montiert, das mit einer integrierten Gleitschiene ausgestattet ist. Die Messwerte von nassen und trockenen Glühbirnen/relative Luftfeuchtigkeit werden konvertiert, sodass keine Berechnungstabellen erforderlich sind
Spezifikation
Kompaktes Sling Psychrometer | |
-3,88°bis +50 °C | |
Glas | |
8,3 in. | |
Zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer nassen und trockenen wetter- und bürogeeigneten Lampe | |
1 ea. |
1 °C | |
1 ° | |
23 bis 122 °F | |
21 cm | |
Glas, weiß hinterlegt |
Sicherheit und Handhabung
- H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone