Learn More
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge
Wird als Reinigungsmethode verwendet. Fisher Scientific™ UV-Lampe, mit zwei Wellenlängen, kann in Kombination mit anderen Methoden verwendet werden, um die mikrobielle Reproduktion in gereinigtem Wasser zu reduzieren.
Marke:  Fisherbrand™ RAUV135B1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15449689
  • 399.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Accu100- und Accu500-Reinstwassersystemen
  • Verhindert die mikrobielle Reproduktion
Spezifikation
Spezifikation
185/254 nm
Accu100
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge >