Learn More
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge
Wird als Reinigungsmethode verwendet. Fisher Scientific™ UV-Lampe, mit zwei Wellenlängen, kann in Kombination mit anderen Methoden verwendet werden, um die mikrobielle Reproduktion in gereinigtem Wasser zu reduzieren.
Marke: Fisherbrand™ RAUV357B1
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Accu100- und Accu500-Reinstwassersystemen
- Verhindert die mikrobielle Reproduktion
Spezifikation
185/254 nm | |
Accu500 UltraPure Wassersystem |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur