Learn More
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge
Wird als Reinigungsmethode verwendet. Fisher Scientific™ UV-Lampe, mit zwei Wellenlängen, kann in Kombination mit anderen Methoden verwendet werden, um die mikrobielle Reproduktion in gereinigtem Wasser zu reduzieren.
398.00 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung 185/254 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15449689
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RAUV135B1
Accu100
399.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15469689
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RAUV357B1
Accu500 UltraPure Wassersystem
398.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Accu100- und Accu500-Reinstwassersystemen
  • Verhindert die mikrobielle Reproduktion
Spezifikation
Spezifikation
185/254 nm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge