Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP-Kits
Revolutionieren Sie das tägliche Pipettieren. Die innovative Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie gewährleistet vollständige Abdichtung bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze.
Marke: Thermo Scientific™ 4701140
Beschreibung
Revolutionieren Sie das tägliche Pipettieren mit den Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP Pipetten-Kits mit ihrer einzigartigen Technologie, die trotz minimalem Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen der Spitze eine vollständige Abdichtung bietet. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Die drei innovativen Designmerkmale des F1-ClipTip Systems halten die Spitze sicher an der F1-ClipTip Pipette bis – und nur bis – sie absichtlich abgenommen wird.
Merkmale:
- Die Spitze ist gesichert und abgedichtet, bis sie abgeworfen wird
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze
- Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung befestigt und abgeworfen
Modernstes Design:
- Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
- Das leichte Gewicht des modernen Designs schützt den Anwender vor Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- Die Fingerstütze ist für komfortable Bedienung mit rechts und links um 120° verstellbar und ermöglicht so eine Entspannung der Hand beim Pipettieren
Effektive Funktionalität:
- 150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumen und Hemmung der Kapillarwirkung†
- Der innovative Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
- Sichere Volumeneinstellung verhindert eine unerwünschte Volumenänderung während des Pipettierens
Kit 1 enthält:
- F1-ClipTip 1 bis 10 μl Einkanal
- F1-ClipTip 10 bis 100 μl Einkanal
- F1-ClipTip 100 bis 1000 μl Einkanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 1000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung
Kit 2 enthält:
- F1-ClipTip 2 bis 20 μl Einkanal
- F1-ClipTip 20 bis 200 μl Einkanal
- F1-ClipTip 100 bis 1000 μl Einkanal
- F1-ClipTip 30 bis 30 μl 8-Kanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 300 Rack
- ClipTip 1000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung
Bestellinformationen:
† Verfügbar bei Modellen bis 50 μl
Spezifikation
Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485. | |
GLP-Kit 1 | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
1 bis 1000 μl |
F1 | |
Divers | |
1 | |
GLP-Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.