Learn More
Cole-Parmer™ Druckmessgeräte
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
9.90 CHF - 11.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-konform |
---|---|
Genauigkeit | 3-2-3 % Vollausschlag |
Displaytyp | Analog |
Produkttyp | Druckmesser für Versorgungsanlagen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochwertige, kostengünstige Messgeräte für industrielle Prozesse |
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11739829
|
Cole-Parmer™
68355-18 |
0 bis 15 psi |
11.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11759829
|
Cole-Parmer™
68355-22 |
0 bis 60 psi |
10.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11749829
|
Cole-Parmer™
68355-20 |
0 bis 30 psi |
10.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11769829
|
Cole-Parmer™
68355-24 |
0 bis 100 psi |
9.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11779829
|
Cole-Parmer™
68355-26 |
0 bis 160 psi |
9.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11799829
|
Cole-Parmer™
68355-30 |
0 bis 300 psi |
9.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Spezifikation
CE-konform | |
Analog | |
Hochwertige, kostengünstige Messgeräte für industrielle Prozesse | |
3,17 mm NPT (M), unten |
3-2-3 % Vollausschlag | |
Druckmesser für Versorgungsanlagen | |
0.1 in. NPT(M), Lower |