Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, der Liebherr™ professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Liebherr™ FRFVG5501
3593.85 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17839106
  • 2390.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, Klasse M1, mit 3 Luftfeuchtigkeitseinstellungen
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 5, Energieeffizienzklasse: C
  • Umluftkühlsystem: Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz > Capacity (Metric): 571 L