Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, der Liebherr™ professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke: Liebherr™ FRFVG4001
3045.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich +3 / +16°C, Klasse M1, mit 3 Luftfeuchtigkeitseinstellungen
- Klimaklasse (Energierichtlinie): 5, Energieeffizienzklasse: C
- Umluftkühlsystem: Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
- Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
- Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Professional Fridge | |
1 °C bis 15 °C | |
+5°C | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
5 | |
Powder-coated Steel | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Non-sensitive Products | |
Professional Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V | |
514 kWh/a |
420 L | |
NTC | |
R 600a | |
1 | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Schrank, FRFvg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |