Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ 0911S00524
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12345378
  • 10.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für schnelle und präzise Messungen
  • Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
  • pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
  • Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 11
10/Packung
50 mm
an zentrifugierten Röhrchen
Gütegrad 911
10 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH-Bereich: 1 bis 11; Röhrchen; Abmessungen (L x B): 50 x 10 mm