Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Applied Biosystems Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) is optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System and Applied Biosystems digital PCR (dPCR) assays in a simple workflow with minimal processing steps.
Marke:  Applied Biosystems™ A52490
206.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17497703
  • 309.00 CHF / 200 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Digital PCR
Schnell
Absolute Q
200 reactions
200 Reaktionen
5X
DNA, cDNA
Flüssig
Taq DNA-Polymerase
QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Digital PCR Master Mix
Trockeneis
Digital PCR (dPCR)
200 Reaktionen
360 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Absolute Q™ DNA Digital PCR Master Mix (5X) >