Learn More
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen
Weiße stapelbare Polypropylen-Fotoschalen (PP) mit geripptem Boden für verbesserte Stabilität.
Marke:  BRAND™ 156642
23.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558591
  • 25.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
  • Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
  • Autoklavierbar bei 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 x 240 x 70 mm
70 mm
Polypropylen
240 mm
Rechteckig
Weiß
300 mm
Fotoschale
1
Autoklavierbar
Name des Produkts
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen > Höhe: 70 mm