Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.' Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Marke: Fisherbrand™ 92110.204231
Beschreibung
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort.Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung. Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Streifen 85 x 6 mm mit verschiedenen auf den Streifen aufgebrachten Indikatorpapieren. Der pH-Wert wird durch den Vergleich mit einer beiliegenden Farbtafel bestimmt. Die Streifen sind lang genug, um eine Berührung der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.- Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich
- Die Farbskala auf der Teststreifendose ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifen-Pad
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Erhältlich in einer flachen Dose, damit sie in Ihre Tasche passen
Spezifikation
0 bis 14 | |
Farbvergleichstabelle | |
100 Stäbchen | |
pH-Indikatorpapier |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31