Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitssportschuhe O2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Arbeitssportschuhe O2 bestehen aus reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 36728/41
Beschreibung
ulliLeicht, geschmeidig, wasserfest/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliReiß- und wasserfestes Gewebe/liliEinfaches Binden mit Schnürsenkeln/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Schwarz | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
41 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Textil | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Trainer | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |