Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitssportschuhe O2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Arbeitssportschuhe O2 bestehen aus reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
104.00 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Ösenmaterial | Edelstahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16398081
|
ABEBA™
36728/35 |
35 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308091
|
ABEBA™
36728/36 |
36 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16318091
|
ABEBA™
36728/37 |
37 |
108.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16328091
|
ABEBA™
36728/38 |
38 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16338091
|
ABEBA™
36728/39 |
39 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16348091
|
ABEBA™
36728/40 |
40 |
107.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16358091
|
ABEBA™
36728/41 |
41 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16368091
|
ABEBA™
36728/42 |
42 |
107.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16378091
|
ABEBA™
36728/43 |
43 |
108.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388091
|
ABEBA™
36728/44 |
44 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16398091
|
ABEBA™
36728/45 |
45 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308101
|
ABEBA™
36728/46 |
46 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16318101
|
ABEBA™
36728/47 |
47 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16328101
|
ABEBA™
36728/48 |
48 |
104.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ulliLeicht, geschmeidig, wasserfest/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliReiß- und wasserfestes Gewebe/liliEinfaches Binden mit Schnürsenkeln/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Schwarz | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Trainer | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Textil | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |