Learn More
ABEBA™ ABEBA X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und verstellbarem Fersenriemen.
Marke: ABEBA™ 7131135/46
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliNicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
46 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |