Learn More
ABEBA™ ABEBA X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und verstellbarem Fersenriemen.
Marke:  ABEBA™ 7131135/36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16328391
  • 95.10 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliNicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
36
Polyurethan
1 Paar
Wasser
Schwarz
Leder
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Clogs
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Name des Produkts
ABEBA™ ABEBA X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB > Größe: 36