Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
Marke:  ABEBA™ 31775/42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17141195
  • 117.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt für Komfort und Sicherheit
  • Entspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
  • Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
  • Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
  • Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Anthrazit
42
ESD gemäß 61340 Klimaklasse 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC
Trainer
S2 SRC ESD
Strickmaterial
Stahl
Unisex
Wasserabweisend
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD > Größe: 42