Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH
Ideal für Stabilitätsprüfungen nach ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP und GCCP.
Marke:  Memmert™ ICH110
8018.99 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13406606
  • 9835.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Präzise, homogen und leistungsstark – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Klimakammer ICH mit Kompressortechnologie.
  • Modellgrößen: 110, 260, 750
  • Temperatureinstellbereich: -10°bis +60 °C
  • Feuchtigkeitseinstellbereich: 10 bis 80 % rh
  • Konvektion: Die motorbetriebene Zwangsluftumwälzung (einstellbar in 10 %-Schritten) gewährleistet eine besonders homogene Temperaturverteilung
  • Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • Leistungsstarke Kompressortechnologie mit schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
  • Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel R134a)
  • Komplett isolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung
Die Klimakammer ICH bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und lässt in Sachen Probenschutz und präziser Temperaturregelung keine Wünsche offen.
Alle Memmert Klimakammern ICH werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Klimaschrank ICH > Fassungsvermögen: 108L; Basismodell