Learn More
Fisherbrand™ SterilElite 40 L Tabletop Autoclave
Eigenständiges Autoklav, das für eine große Kapazität von 1 l-Kolben und -Flaschen auf engem Raum ausgelegt ist.
Marke:  Fisherbrand™ STE4022009
11140.93 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17795888
  • 20530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Combine compact design with high performance, reliability and safety
    Intelligent design for your professional choice
  • Microprocessor control system provides nine fully automatic programs, including add water, sterilization and dry
  • Eight pre-installed sterilization cycles
  • Two separate water-level check mechanisms: water tank level and chamber water level
  • Auto dry function
  • Pressure door auto-lock device
  • Chamber protected by pressure switch and steam pressure safety valve
  • Vacuum/Pressure Release button cuts off the power supply, exhausts the chamber of pressure, and releases the chamber vacuum simultaneously
  • Indicator lights:
    • DOOR OPEN - Door has not been closed completely; all functions stop
    • LOW WATER - Water level is too low
    • COMPLETE - Full cycle has run properly and is complete
Spezifikation
Spezifikation
43 qt.
570 mm
22 in.
31,5 Zoll
486 mm
Dampfsterilisator
Kann bis zu 4 1-l-Erlenmeyerkolben oder 8 1-l-Schott Flaschen aufnehmen
170 lb.
230 V, 50/60 Hz, 14 A
40 L
11 in.
300 mm
20 Zoll
766 mm
250 °F bis 273 °F
121 bis 134 °C
77 kg
9,5 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ SterilElite 40 L Tabletop Autoclave > Electrical Requirements: 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Nur für Laboranwendungen