Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
106.00 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15713299
|
Abeba™
1740/35 |
35 |
110.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15723299
|
Abeba™
1740/36 |
36 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15755248
|
Abeba™
1740/37 |
37 |
110.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15765248
|
Abeba™
1740/38 |
38 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15775248
|
Abeba™
1740/39 |
39 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15687668
|
Abeba™
1740/40 |
40 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15697668
|
Abeba™
1740/41 |
41 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15785248
|
Abeba™
1740/42 |
42 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15757537
|
Abeba™
1740/43 |
43 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15795248
|
Abeba™
1740/44 |
44 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15705258
|
Abeba™
1740/45 |
45 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15767537
|
Abeba™
1740/46 |
46 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15733299
|
Abeba™
1740/47 |
47 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15743299
|
Abeba™
1740/48 |
48 |
106.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle M (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art.-Nr.3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Stahl |
Weiß | |
Rutschfest | |
1740 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe