Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke:  Abeba™ 1740/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15755248
  • 110.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
ulliCE EN ISO 20345:2011 S2 SRC/liliMikrofaser/liliWeiß/liliStahlzehenkappe/liliGeschäumte PU-Zwischensohle/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliAustauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)/liliDesinfizierte,/liliAntistatisch/liliAtmungsaktives Futter mit Silberionen/liliSpannbereich mit elastischem Band/lili** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)/ul/li
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Mikrofaser
Rutschfest
1740
Weiß
37
Polyurethan
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe > Größe:37