Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke:  Abeba™ 1740/46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15767537
  • 106.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle M (Artikel-Nr. 350122)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit elastischem Band
  • ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art.-Nr.3576)
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Mikrofaser
Rutschfest
1740
Weiß
46
Polyurethan
Stahl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe > Größe: 46