Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke: Abeba™ 1740/44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle M (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art.-Nr.3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
1740 |
Weiß | |
44 | |
Polyurethan | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe > Größe: 44
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur