Learn More
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke: Haldenwanger™ L 56/1/RAUH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Unglasiert | |
Stößel | |
Porzellan | |
135 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill > Länge:135mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur