Learn More
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 56/00/GLASIERT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10656405
  • 13.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Unglasiert
Stößel
Porzellan
115 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill > Länge: 115mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado