Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
Marke: BICASA TN.DW.0900.760-A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Undercounter cabinets on casters
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
- Central locking system as standard
- Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Spezifikation
Mobile Storage Cabinet | |
Underbench cabinet | |
None | |
35.4 in. | |
Yes |
Anthracite | |
900 x (500 + 20) x 760 mm | |
4 | |
900 mm | |
Melamine |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters > Dimensions (L x W x H): 900 x (500 + 20) x 760 mm, Color Facade: Anthracite
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur