Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters made from fire-retardant particleboard body.
Marke:  BICASA TN.DO.0900.760
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17407423
  • 640.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Untertischschränke auf Rollen
  • Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
  • Mettalsockel mit 4 Schwenkrollen (Gehäuse aus Polyamid, Laufflächen aus Thermoplast-Gummi)
    • 2 Rollen mit arretierbarer Bremse, Höhe 100 mm
  • Türen: Öffnen um 270° – Scharniere halten und schließen automatisch
  • Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
  • Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Mobil
900 x 520 x 760 mm
Links und rechts
1
Ja
Nicht autoklavierbar
EN 16121
Fest
2
4 Schwenkrollen aus Kunststoff, 2 Rollen mit verriegelbarer Bremse
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BICASA Undercounter Cabinet on Casters > Untertischschrank auf Rollen, Abmessungen (T x B x H): 900 x 520 x 760 mm, Anzahl Türen: 2