Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
689.00 CHF - 953.00 CHF
Spezifikation
Schranktyp Underbench cabinet
Mit Laufrollen Yes
Produkttyp Mobile Storage Cabinet
Material Melamine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057571
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.630
Light Gray 600 x (500 + 20) x 630 mm
689.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057583
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.630-A
Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm
689.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057581
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.630-B
Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm
689.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057610
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.630-R
Red 600 x (500 + 20) x 630 mm
689.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057561
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.760
Light Gray 600 x (500 + 20) x 760 mm
798.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057562
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.760-A
Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm
798.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057566
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.760-B
Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm
798.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057589
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0600.760-R
Red 600 x (500 + 20) x 760 mm
798.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057601
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0900.760
Light Gray 900 x (500 + 20) x 760 mm
953.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057599
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0900.760-A
Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm
953.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057579
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0900.760-B
Blue 900 x (500 + 20) x 760 mm
953.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057563
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.DW.0900.760-R
Red 900 x (500 + 20) x 760 mm
953.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Spezifikation
Spezifikation
Underbench cabinet
Yes
Mobile Storage Cabinet
Melamine
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters