Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Dieser abschließbare Untertischschrank zur Chemikalienlagerung ermöglicht die sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Chemikalien und toxischer Stoffe.
657.00 CHF - 2765.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Stahl (galvanisiert) |
Ausführung der Tür | Aufklappbar, Verriegelung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17352149
|
Köttermann
375-0017 |
516 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Linksscharnier, 1 Einlegeboden | N/A | ||||||
17362149
|
Köttermann
375-0018 |
516 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Rechtsscharnier, 1 Ablage | N/A | ||||||
17372139
|
Köttermann
375-0001 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 Tür mit Linksscharnier, 4 Einlegeböden | N/A | ||||||
17382139
|
Köttermann
375-0002 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 Tür mit Rechtsscharnier, 4 Einlegeböden | N/A | ||||||
17312149
|
Köttermann
375-0009 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 Klapptür mit Linksanschlag, 4 Innenschubladen | N/A | ||||||
17322149
|
Köttermann
375-0010 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 Tür mit Rechtsanschlag, 4 Innenschubladen | N/A | ||||||
17372149
|
Köttermann
375-0019 |
516 x 900 x 720 mm | 2 Türen, 1 Einlegeboden | N/A | ||||||
17392139
|
Köttermann
375-0005 |
516 x 900 x 1920 mm | 2 Türen, 4 Einlegeböden | N/A | ||||||
17332149
|
Köttermann
375-0013 |
516 x 900 x 1920 mm | 2 Türen, 4 Innenschubladen | N/A | ||||||
17382149
|
Köttermann
375-0020 |
516 x 1200 x 720 mm | 2 Türen, 1 Einlegeboden | N/A | ||||||
17302149
|
Köttermann
375-0007 |
516 x 1200 x 1920 mm | 2 Türen, 4 Einlegeböden | N/A | ||||||
17342149
|
Köttermann
375-0015 |
516 x 1200 x 1920 mm | 2 Türen, 4 Innenschubladen | N/A | ||||||
Beschreibung
- Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
- Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
- Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
- Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
- Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
Weiß | |
Stahl (galvanisiert) | |
Aufklappbar, Verriegelung | |
Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien