Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Dieser abschließbare Untertischschrank zur Chemikalienlagerung ermöglicht die sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Chemikalien und toxischer Stoffe.
Marke:  Köttermann 375-0009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17312149
  • 2020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
  • Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
  • Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
  • Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
  • Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
Spezifikation
1 Klapptür mit Linksanschlag, 4 Innenschubladen
Aufklappbar, Verriegelung
Weiß
516 x 600 x 1920 mm
Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung
Stahl (galvanisiert)