Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Dieser abschließbare Untertischschrank zur Chemikalienlagerung ermöglicht die sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Chemikalien und toxischer Stoffe.
Marke:  Köttermann 375-0018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17362149
  • 657.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
  • Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
  • Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
  • Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
  • Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
Spezifikation
1 Tür mit Rechtsscharnier, 1 Ablage
Aufklappbar, Verriegelung
Weiß
516 x 600 x 720 mm
Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung
Stahl (galvanisiert)