Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Dieser abschließbare Untertischschrank zur Chemikalienlagerung ermöglicht die sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Chemikalien und toxischer Stoffe.
Marke: Köttermann 375-0015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
- Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
- Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
- Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
- Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
2 Türen, 4 Innenschubladen | |
Aufklappbar, Verriegelung | |
Weiß |
516 x 1200 x 1920 mm | |
Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung | |
Stahl (galvanisiert) |