Learn More
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
82.50 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit |
Klebstofftyp | Antistatisch |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17841469
|
Brady™
173919 |
0,2 x 0,65 in. | 5.08 mm | Rechteck |
139.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17808424
|
Brady™
173712 |
0,25 x 0,9 in. | 6.35 mm | Rechteck |
316.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17881549
|
Brady™
173793 |
0,25 x 1,5 in. | 6.35 mm | Rechteck |
220.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17861439
|
Brady™
173896 |
0,275 x 0,5 in. | 6.99 mm | Rechteck |
82.50 CHF
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17821429
|
Brady™
173722 |
0,375 x 1 in. | 9.53 mm | Rechteck |
121.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17881629
|
Brady™
173731 |
0,5 x 1 in. | 12.7 mm | Rechteck |
274.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17848404
|
Brady™
173883 |
0,4 x 0,4 in. | 10.16 mm | Quadratisch |
185.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17811649
|
Brady™
173698 |
0,75 x 0,25 in. | 19.05 mm | Rechteck |
164.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine matte Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
- Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
- UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
- Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Antistatisch | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Leiterplattenkennzeichnung | |
Nein | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit | |
Ohne | |
Matt | |
Polyimid | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
-94 °F bis +572 °F | |
0,0033 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker