Learn More
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
Marke:  Brady™ 173896
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17861439
  • 82.50 CHF / 750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine matte Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
  • Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
  • UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M6-6-719
Ohne
Matt
Polyimid
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
750 Etiketten
-94 °F bis +572 °F
0,0033 in.
0,275 x 0,5 in.
0,5 in.
6.99 mm
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit
Antistatisch
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Leiterplattenkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70°C to +300°C
0.084 mm
0,275 in.
12.7 mm