Learn More
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
Marke: Brady™ 173712
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das spannungsableitende Polyimid (B-719) ist beständig gegen Schwalllötverfahren und mehrere aggressive Reinigungszyklen bei der Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten in der Vorverarbeitung.
- Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine matte Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
- Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
- UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
- Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R6000 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M6-13-719 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyimid | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
750 Etiketten | |
-94 °F bis +572 °F | |
0,0033 in. | |
0,25 x 0,9 in. | |
0,9 in. | |
6.35 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit | |
Antistatisch | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Leiterplattenkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm | |
0,25 in. | |
22.86 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker > Polyimide Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.25 x 0.9 in.; Height (Metric): 6.35 mm; Shape: Rectangle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur