Learn More
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
Marke:  Brady™ 173731
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881629
  • 274.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine matte Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
  • Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
  • UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Brady™ Äußerst dünne, matte, spannungsableitende Polyimidetiketten für Leiterplatten (ESD) für M6/M7-Drucker > Polyimide Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.5 x 1 in.; Height (Metric): 12.7 mm; Shape: Rectangle